Learn More
Ansell Gants en nitrile 37-185 AlphaTec™ Solvex™
Code produit. 12445140
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Résistants aux agents chimiques ; ils ne se dégradent et ne se dilatent pas dans de nombreux solvants, caustiques ou graisses animales. Les gants en nitrile Ansell™ AlphaTec™ Solvex™ conviennent parfaitement pour de nombreuses applications impliquant un traitement chimique.
Heavy-duty, elbow length nitrile chemical resistant gloves suitable for a wide range of applications.
  • Composé de nitrile haute performance
  • Combinaison de résistance chimique et de solidité, pour des résultats optimaux dans les environnements humides ou secs 
  • Protection contre les coupures, les perforations et l’abrasion par rapport aux gants en caoutchouc ou en néoprène
  • Hauts niveaux de flexibilité, de confort et de dextérité
  • Conviennent aux applications de nettoyage à usage intensif
  • Conformes aux exigences de transformation des aliments de la FDA (21 CFR 177.2600)
Compliance
Conformes aux normes ANSI A4 (niveau de coupe) et ANSI 5 (niveau d’abrasion); EN 388 ; FDA 21 CFR 177-2600 approuvé pour la manipulation des aliments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications/Conformité FDA 21 CFR 177.2600
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie III
Chlorinated Oui
Couleur Vert
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Dimensions 9
Épaisseur (impériale) 22 mil
Épaisseur (métrique) 0,55 mm
Norme EN388 EN 388:4102X, EN 388:4102
EN 421 Non
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES AGJKLPT
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons uniquement
À utiliser avec (application) Transport de produits chimiques et installations chimiques, traitement chimique, raffinage de pétrole et produits pétrochimiques, nettoyage et dégraissage, exposition aux produits chimiques, solvants, liquides dangereux, ciments de PVC ou à de l’eau stagnante, travaux de maintenance et d’entretien
Type de manchette de gant Manchette
Grip Design Tampon de sable
Doublure Non revêtus
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 18889
Modèle 37-185 9 117300
Séries AlphaTec™ Solvex™ 37-185
Longueur (impériale) 18 in
Longueur (métrique) 45,7 cm