Learn More
Ansell Gants en nitrile 37-185 AlphaTec™ Solvex™
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
Heavy-duty, elbow length nitrile chemical resistant gloves suitable for a wide range of applications.
- Le nitrile protège contre les abrasions, les coupures, les accrocs et les perforations
- Les doigts et la paume préformés épousent la forme de la main et réduisent la fatigue
- Pleine longueur pour un enfilage et un retrait faciles
- Ne contiennent aucun allergène de protéine ; Protègent contre la dermatite de contact
- Vert foncé
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
Certifications/Conformité | FDA 21 CFR 177.2600 |
Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie III |
Chlorinated | Oui |
Couleur | Vert |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | 7 |
Épaisseur (impériale) | 22 mil |
Épaisseur (métrique) | 0.55 mm |