Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour rotor S-4x Universal-Large
Facilite l’utilisation de tailles, de formes et de quantités spécifiques de récipients dans les godets pour rotor S-4xUniversal-Large.
346.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | S-4 x Universal-Large |
---|---|
Nb par paquet | 2/boîte |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15708409
|
Eppendorf™
5920750003 |
1 flacon conique de 250 |
346.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15761959
|
Eppendorf™
5920749005 |
3 microcartes fluidiques |
346.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15798399
|
Eppendorf™
5920748009 |
7 tubes coniques, à jupe de 50 ml |
346.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15718409
|
Eppendorf™
5920751000 |
24 tubes à fond rond de 14 ml |
346.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15778399
|
Eppendorf™
5920746006 |
28 tubes à fond rond de 9 ml |
346.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15788399
|
Eppendorf™
5920747002 |
92 microtubes de 1,5/2,0 ml |
346.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Adapté aux godets pour rotor S-4xUniversal-Large
- Peut accueillir une sélection de tubes, flacons ou cartes
Spécification
S-4 x Universal-Large | |
2/boîte |