Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour rotor S-4x Universal-Large
Facilite l’utilisation de tailles, de formes et de quantités spécifiques de récipients dans les godets pour rotor S-4xUniversal-Large.
Marque: Eppendorf™ 5920747002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Convient aux godets de rotor S-4xUniversal-Large
- Accueille une sélection de tubes, de flacons ou de cartes
Spécification
Microtube | |
11 mm | |
S-4 x Universal-Large | |
92 |
92 microtubes de 1,5/2,0 ml | |
39 mm | |
92 | |
2/boîte |