Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour rotor S-4x Universal-Large
Facilite l’utilisation de tailles, de formes et de quantités spécifiques de récipients dans les godets pour rotor S-4xUniversal-Large.
Marque: Eppendorf™ 5920749005
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Convient aux godets de rotor S-4xUniversal-Large
- Accueille une sélection de tubes, de flacons ou de cartes
Spécification
3 microcartes fluidiques | |
3 | |
2/boîte |
S-4 x Universal-Large | |
3 |