Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour rotor S-4x Universal-Large
Facilite l’utilisation de tailles, de formes et de quantités spécifiques de récipients dans les godets pour rotor S-4xUniversal-Large.
Marque: Eppendorf™ 5920751000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Convient aux godets de rotor S-4xUniversal-Large
- Accueille une sélection de tubes, de flacons ou de cartes
Spécification
Fond rond | |
17,5 mm | |
S-4 x Universal-Large | |
24 |
24 tubes à fond rond de 14 ml | |
123 mm | |
24 | |
2/boîte |