Learn More
6-(4-Ethoxycarbonyl-1-piperazinyl)pyridine-3-acide boronique, ester de pinacol, 95 %
100.00€ - 253.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1073354-26-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H28BN3O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 361.249 |
Numéro MDL | MFCD06798269 |
Clé InChI | XKCNZNSTOYPVDQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 6-4-ethoxycarbonyl-1-piperazinyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-4-ethoxycarbonyl piperazin-1-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-4-ethoxycarbonylpiperazine pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-4-ethoxycarbonylpiperazino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-4-ethoxycarbonyl-1-piperazino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl-, ethyl ester, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl-1-piperazinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl-1-piperazinecarboxylate |
CID PubChem | 44755163 |
Nom IUPAC | éthyl 4-[5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-yl]pipérazine-1-carboxylate |
SMILES | B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)N3CCN(CC3)C(=O)OCC |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsLe 6-(4-éthoxycarbonyle-1-pipérazinyle)pyridine-3-ester pinacol d’acide boronique, est utilisé comme un principal avantage de l’utilisation des esters boroniques dans les couplages croisés de Suzuki-Miyaura- Permet le couplage des acides organoboroniques qui sont sensibles à la déboronisation hydrolytique. Il comprend d’autres applications supplémentaires telles qu’un certain nombre d’esters boroniques chiraux, comme ceux illustrés ci-après, ont été utilisés comme inducteurs dans des réactions stéréosélectives.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
1073354-26-3 | |
361.249 | |
XKCNZNSTOYPVDQ-UHFFFAOYSA-N | |
44755163 | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)N3CCN(CC3)C(=O)OCC |
C18H28BN3O4 | |
MFCD06798269 | |
ethyl 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 6-4-ethoxycarbonyl-1-piperazinyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-4-ethoxycarbonyl piperazin-1-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-4-ethoxycarbonylpiperazine pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-4-ethoxycarbonylpiperazino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-4-ethoxycarbonyl-1-piperazino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl-, ethyl ester, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl-1-piperazinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl-1-piperazinecarboxylate | |
éthyl 4-[5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-yl]pipérazine-1-carboxylate |
Spécification
6-(4-Ethoxycarbonyl-1-piperazinyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester | |
135°C to 139°C | |
MFCD06798269 | |
Insoluble in water. Soluble in organic solvents. | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)N3CCN(CC3)C(=O)OCC | |
361.249 | |
361.25 |
1073354-26-3 | |
C18H28BN3O4 | |
ethyl 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 6-4-ethoxycarbonyl-1-piperazinyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-4-ethoxycarbonyl piperazin-1-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-4-ethoxycarbonylpiperazine pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-4-ethoxycarbonylpiperazino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-4-ethoxycarbonyl-1-piperazino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl-, ethyl ester, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl-1-piperazinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl-1-piperazinecarboxylate | |
XKCNZNSTOYPVDQ-UHFFFAOYSA-N | |
éthyl 4-[5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-yl]pipérazine-1-carboxylate | |
44755163 | |
95% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures