Learn More
6-(4-Ethoxycarbonyl-1-piperazinyl)pyridine-3-acide boronique, ester de pinacol, 95 %
Code produit. 15405125
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le 6-(4-éthoxycarbonyle-1-pipérazinyle)pyridine-3-ester pinacol d’acide boronique, est utilisé comme un principal avantage de l’utilisation des esters boroniques dans les couplages croisés de Suzuki-Miyaura- Permet le couplage des acides organoboroniques qui sont sensibles à la déboronisation hydrolytique. Il comprend d’autres applications supplémentaires telles qu’un certain nombre d’esters boroniques chiraux, comme ceux illustrés ci-après, ont été utilisés comme inducteurs dans des réactions stéréosélectives.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073354-26-3
Formule moléculaire C18H28BN3O4
Poids moléculaire (g/mol) 361.249
Numéro MDL MFCD06798269
Clé InChI XKCNZNSTOYPVDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 6-4-ethoxycarbonyl-1-piperazinyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-4-ethoxycarbonyl piperazin-1-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-4-ethoxycarbonylpiperazine pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-4-ethoxycarbonylpiperazino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-4-ethoxycarbonyl-1-piperazino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl-, ethyl ester, 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl-1-piperazinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl-1-piperazinecarboxylate
CID PubChem 44755163
Nom IUPAC éthyl 4-[5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-yl]pipérazine-1-carboxylate
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)N3CCN(CC3)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(4-Ethoxycarbonyl-1-piperazinyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 135°C to 139°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Poids de la formule 361.25
Pourcentage de pureté 95%