Learn More
Brady™ Rubans d’imprimante à transfert thermique série 4900, Noir
Pour une utilisation avec des imprimantes à transfert thermique Brady 360X-plus II. Les rubans d’imprimante à transfert thermique Brady™ série 4900 sont résistants aux frottements à des températures élevées et résistent aux solvants.
70.60€ - 225.00€
Spécification
Type de produit | Ruban d’imprimante |
---|---|
Couleur | Noir |
À utiliser avec (équipement) | Imprimante à transfert thermique |
Description | Série de rubans : 4900 |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11508424
|
Brady™
035268 |
984 ft | 3,27 in |
139.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10437522
|
Brady™
011511 |
360 ft | 4 in |
70.60€
1 boîte |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11518424
|
Brady™
035269 |
984 ft. | 2,36 in |
98.35€
1 boîte |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11528424
|
Brady™
035270 |
984 ft. | 5.12 in. |
225.00€
1 boîte |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- R4908, R4902, R4900, R4904 : le diamètre intérieur du noyau est de 1 po (25,40 mm), côté encre sorti
- R4913, R4901 : le diamètre intérieur du noyau est de 0,5 po (12,7 mm)
Spécification
Ruban d’imprimante | |
Noir | |
Imprimante à transfert thermique | |
Série de rubans : 4900 |