Learn More
Brady™ Rubans d’imprimante à transfert thermique série 4900, Noir
Pour une utilisation avec des imprimantes à transfert thermique Brady 360X-plus II. Les rubans d’imprimante à transfert thermique Brady™ série 4900 sont résistants aux frottements à des températures élevées et résistent aux solvants.
Marque:  Brady™ 035268
Code produit. 11508424
  • 139.00€ / 1 boîte
Expédition estimée: 26-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • R4908, R4902, R4900, R4904 : le diamètre intérieur du noyau est de 1 po (25,40 mm), côté encre sorti
  • R4913, R4901 : le diamètre intérieur du noyau est de 0,5 po (12,7 mm)
Spécification
Spécification
Ruban d’imprimante
Imprimante à transfert thermique
3,27 in
83 mm
Série de rubans : 4900
1 pièce
Noir
984 ft
300,00 m
25,4 mm diamètre intérieur
Encre du côté extérieur