Learn More
Brady™ Rubans d’imprimante à transfert thermique série 4900, Noir
Pour une utilisation avec des imprimantes à transfert thermique Brady 360X-plus II. Les rubans d’imprimante à transfert thermique Brady™ série 4900 sont résistants aux frottements à des températures élevées et résistent aux solvants.
Marque: Brady™ 035269
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- R4908, R4902, R4900, R4904 : core inside diameter is 1 in. (25.40mm), ink side out
- R4913, R4901 : core inside diameter is 0.5 in. (12.7mm)
Spécification
Ruban d’imprimante | |
Thermal Transfer Printer | |
2,36 in | |
60 mm | |
Série de rubans : 4900 | |
1 Ea. |
Noir | |
984 ft. | |
300.00 m | |
25.4 mm I.D. | |
Ink side out |