Learn More
Brady™ Rubans d’imprimante à transfert thermique série 4900, Noir
Pour une utilisation avec des imprimantes à transfert thermique Brady 360X-plus II. Les rubans d’imprimante à transfert thermique Brady™ série 4900 sont résistants aux frottements à des températures élevées et résistent aux solvants.
Marque: Brady™ 011511
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- R4908, R4902, R4900, R4904 : le diamètre intérieur du noyau est de 1 po (25,40 mm), côté encre sorti
- R4913, R4901 : le diamètre intérieur du noyau est de 0,5 po (12,7 mm)
Spécification
Ruban d’imprimante | |
Imprimante à transfert thermique | |
4 in | |
110 mm | |
Série de rubans : 4900 | |
1 pièce |
Noir | |
360 ft | |
110,00 m | |
12,7 mm D.I. | |
Encre du côté intérieur |