Learn More
2xYT Broth (poudre / génétique moléculaire), Fisher BioReagents
For use in molecular genetics
26.22€ - 1423.49€
Spécification
Contenu et stockage | <4°C |
---|---|
Additif | 2xyt Broth |
Forme | Poudre |
Formule | 31g/L |
À utiliser avec (application) | Génétique moléculaire |
Code produit | Marque | Type d’emballage | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type d’emballage | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10123103
|
Fisher BioReagents
BP2467-10 |
Seau en PE | 10,000 g | ||||||
10346793
|
Fisher BioReagents
BP2467-100 |
Flacon poly | 100 g | ||||||
10011223
|
Fisher BioReagents
BP2467-2 |
Flacon poly | 2000 g | ||||||
10617633
|
Fisher BioReagents
BP2467-500 |
Flacon poly | 500 g | ||||||
Description
Utilisation de la formulation : 31,0 g/L
Spécification
<4°C | |
Poudre | |
Génétique moléculaire |
2xyt Broth | |
31g/L |