Learn More
2xYT Broth (poudre / génétique moléculaire), Fisher BioReagents
For use in molecular genetics
Marque:  Fisher BioReagents BP2467-500
Code produit. 10617633
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Utilisation de la formulation : 31,0 g/L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
<4°C
Poudre
Génétique moléculaire
500 g
2xyt Broth
31g/L
Flacon poly
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Broth Miller