Learn More
2xYT Broth (poudre / génétique moléculaire), Fisher BioReagents
For use in molecular genetics
Marque: Fisher BioReagents BP2467-100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisation de la formulation : 31,0 g/L
Spécification
<4°C | |
Poudre | |
Génétique moléculaire | |
100 g |
2xyt Broth | |
31g/L | |
Flacon poly |