Learn More
Julabo™ 2-Adaptateurs pour refroidisseur de recirculation
109.00€ - 185.00€
Code produit | Marque | Type de connexion | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de connexion | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11994708
|
Julabo™
8890046 |
G 1 1/4 po femelle à raccord cannelé 1 po | Convient au refroidisseur à recirculation FL11006, FL20006, FL2506, FL4006, FL7006 |
178.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11964708
|
Julabo™
8890041 |
G 1 1/4 po femelle à M16 x 1 mâle | Convient au refroidisseur à recirculation FL11006, FL20006, FL2506, FL4006, FL7006 |
168.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11984708
|
Julabo™
8890045 |
G 1 1/4 po femelle à raccord cannelé 3/4 po | Convient au refroidisseur à recirculation FL11006, FL20006, FL2506, FL4006, FL7006 |
178.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11924718
|
Julabo™
8890051 |
G 1 1/4 po femelle à NPT 1 po mâle | Convient au refroidisseur à recirculation FL11006, FL20006, FL2506, FL4006, FL7006 |
185.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11914718
|
Julabo™
8890050 |
G 1 1/4 po femelle à NPT 3/4 po mâle | Convient au refroidisseur à recirculation FL11006, FL20006, FL2506, FL4006, FL7006 |
185.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11904718
|
Julabo™
8890049 |
G 1 1/4 po femelle à NPT 1/2 po mâle | Convient au refroidisseur à recirculation FL11006, FL20006, FL2506, FL4006, FL7006 |
185.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11924708
|
Julabo™
8890043 |
G 3/4 po femelle à raccord cannelé | Convient au refroidisseur à recirculation FL1203, FL1703, FL2503, FL4003 |
109.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11984698
|
Julabo™
8890042 |
G 3/4 po femelle à raccord cannelé 1/2 po | Convient au refroidisseur à recirculation FL1203, FL1703, FL2503, FL4003 |
110.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11934708
|
Julabo™
8890047 |
G 3/4 po femelle à NPT 1/2 po mâle | Convient au refroidisseur à recirculation FL1203, FL1703, FL2503, FL4003 |
118.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11944708
|
Julabo™
8890048 |
G 3/4 po femelle à NPT 3/4 po mâle | Convient au refroidisseur à recirculation FL1203, FL1703, FL2503, FL4003 |
162.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11914708
|
Julabo™
8890040 |
G 3/4 po femelle à M16 x 1 mâle | Convient au refroidisseur à recirculation FL1203, FL1703, FL2503, FL4003 |
135.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
2 adaptateurs |