Learn More
Julabo™ 2-Adaptateurs pour refroidisseur de recirculation
Marque:  Julabo™ 8890046
Code produit. 11994708
  • 178.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Convient au refroidisseur à recirculation FL11006, FL20006, FL2506, FL4006, FL7006
2 adaptateurs
G 1 1/4 po femelle à raccord cannelé 1 po