Learn More
Julabo™ 2-Adaptateurs pour refroidisseur de recirculation
Marque:  Julabo™ 8890049
Code produit. 11904718
  • 185.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Convient au refroidisseur à recirculation FL11006, FL20006, FL2506, FL4006, FL7006
2 adaptateurs
G 1 1/4 po femelle à NPT 1/2 po mâle