Learn More
Julabo™ 2-Adaptateurs pour refroidisseur de recirculation
Marque:  Julabo™ 8890048
Code produit. 11944708
  • 162.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Convient au refroidisseur à recirculation FL1203, FL1703, FL2503, FL4003
2 adaptateurs
G 3/4 po femelle à NPT 3/4 po mâle