Learn More
2,2,3,3,3-pentafluoropropionamide, 97 %, Thermo Scientific™
39.50€ - 115.00€
Identifiants chimiques
CAS 354-76-7
Formule moléculaire C3H2F5NO
Poids moléculaire (g/mol) 163.05
Numéro MDL MFCD00039771
Clé InChI KQTOYEUYHXUEDB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 67722
Nom IUPAC pentafluoropropanamide
SMILES NC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11437164
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21566.06
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11447164
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21566.14
25 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le 2,2,3,3,3-pentafluoropropionamide est utilisé comme intermédiaire chimique, organique et pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
354-76-7
163.05
KQTOYEUYHXUEDB-UHFFFAOYSA-N
pentafluoropropanamide
C3H2F5NO
MFCD00039771
67722
NC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
2,2,3,3,3-Pentafluoropropionamide
92°C to 97°C
MFCD00039771
pentafluoropropionamide, pentafluoropropanamide, propanamide, 2,2,3,3,3-pentafluoro, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionamide, acmc-1cjql, pentafluoro propionic acid amide, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionamide,, propanamide,2,2,3,3,3-pentafluoro
KQTOYEUYHXUEDB-UHFFFAOYSA-N
pentafluoropropanamide
67722
97%
354-76-7
C3H2F5NO
1773386
Soluble in methanol.
NC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
163.05
163.05
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 206-569-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante