Learn More
2,2,3,3,3-pentafluoropropionamide, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le 2,2,3,3,3-pentafluoropropionamide est utilisé comme intermédiaire chimique, organique et pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
Le 2,2,3,3,3-pentafluoropropionamide est utilisé comme intermédiaire chimique, organique et pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,2,3,3,3-Pentafluoropropionamide |
Point de fusion | 92°C to 97°C |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 1773386 |
Synonyme | pentafluoropropionamide, pentafluoropropanamide, propanamide, 2,2,3,3,3-pentafluoro, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionamide, acmc-1cjql, pentafluoro propionic acid amide, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionamide,, propanamide,2,2,3,3,3-pentafluoro |
Informations sur la solubilité | Soluble in methanol. |
Poids de la formule | 163.05 |
Pourcentage de pureté | 97% |