Learn More
2,2,3,3,3-pentafluoropropionamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11437164
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le 2,2,3,3,3-pentafluoropropionamide est utilisé comme intermédiaire chimique, organique et pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 354-76-7
Formule moléculaire C3H2F5NO
Poids moléculaire (g/mol) 163.05
Numéro MDL MFCD00039771
Clé InChI KQTOYEUYHXUEDB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 67722
Nom IUPAC pentafluoropropanamide
SMILES NC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,3,3,3-Pentafluoropropionamide
Point de fusion 92°C to 97°C
Quantité 5 g
Beilstein 1773386
Synonyme pentafluoropropionamide, pentafluoropropanamide, propanamide, 2,2,3,3,3-pentafluoro, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionamide, acmc-1cjql, pentafluoro propionic acid amide, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionamide,, propanamide,2,2,3,3,3-pentafluoro
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 163.05
Pourcentage de pureté 97%