Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger PerformR™ de 15 ml
Avec graduations et zone d’écriture
17.30€ - 247.00€
Code produit | Marque | Type de bouchon | Matériau | Stérilité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Matériau | Stérilité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16674042
|
Labcon™
3146-335-016-9 |
Bouchon à vis plat | Résine USP classe VI polypropylène | Stérile | 25 tubes/portoir en PP réutilisable, 2 portoirs/sachet, 6 sachets/boîte |
108.00€
300 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16654032
|
Labcon™
3136-345-006-9 |
Bouchon à vis plat | Résine USP classe VI polypropylène | Stérile | 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte. |
133.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16684042
|
Labcon™
3146-870-006-9 |
Bouchon à vis plat | Résine de polypropylène de classe USP VI | Non stérile | 500 tubes/sachet, 500 bouchons dans un sachet séparé, 500 tubes et bouchons/boîte |
117.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16674032
|
Labcon™
3140-335-026-9 |
Bouchon à vis plat | Résine de polystyrène de classe USP VI | Stérile | 25 / rack à faible teneur en fibres résiduelles |
247.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16674022
|
Labcon™
3130-345-006-9 |
Bouchon à vis plat | Résine de polystyrène de classe USP VI | Stérile | 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte. |
181.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17275694
|
Labcon™
3128-355-026-9 |
Bouchon à vis plat | Polystyrène | Stérile | 125 tubes/sachet, 4 sachets/boîte |
47.85€
125 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17597896
|
Labcon™
3111-800-020-9 |
Bouchon à vis plat | Polystyrène | Non stérile | 1 000 tubes/sachet |
116.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17265694
|
Labcon™
3128-350-026-9 |
Bouchon à vis plat | PS | Non stérile | 125 tubes/sachet, 4 sachets/boîte |
53.20€
125 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16664032
|
Labcon™
3137-345-006-9 |
Bouchon à vis de type capsule | Résine USP classe VI polypropylène | Stérile | 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte. |
112.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16694042
|
Labcon™
3147-870-006-9 |
Bouchon à vis de type capsule | Résine de polypropylène de classe USP VI | Non stérile | 500/sachet |
130.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17517906
|
Labcon™
3147-335-016-9 |
Bouchon à vis de type capsule | Résine de PS | Stérile | 25 tubes/portoir, 2 portoirs/boîte |
17.30€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Tube à centrifuger conique
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Capacité : 15 ml
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
15 ml | |
Oui |