Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger PerformR™ de 15 ml
Ces tubes à centrifuger sont équipés de graduations et d’une surface d’écriture.
Marque: Labcon™ 3128-355-026-9
45.46 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21745" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Tube à centrifuger conique
- Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Capacité : 15 ml
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
15 ml | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines | |
Bouchon à vis plat | |
17 mm |
Naturel | |
Oui | |
125 tubes/sachet, 4 sachets/boîte | |
Non autoclavable | |
Conique | |
Oui | |
Moulée |