Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger PerformR™ de 15 ml
Ces tubes à centrifuger sont équipés de graduations et d’une surface d’écriture.
Marque: Labcon™ 3137-345-006-9
100.93 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Tube à centrifuger conique
- Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
15 ml | |
Résine en polypropylène | |
50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte. | |
PerformR™ | |
Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines | |
Conique | |
Oui | |
De 2 à 15 par incréments de 0,5 |
Naturel | |
Oui | |
50/paquet | |
Stérile | |
Autoclavable | |
Oui | |
Bouchon à vis de type capsule | |
17 mm |