Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger PerformR™ de 15 ml
Ces tubes à centrifuger sont équipés de graduations et d’une surface d’écriture.
Marque:  Labcon™ 3128-350-026-9
50.54 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21745" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17265694
  • 56.20€ / 125 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tube à centrifuger conique
  • Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD
15 ml
Polystyrène
Non stérile
Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines
Bouchon à vis plat
17 mm
Naturel
Oui
125 tubes/sachet, 4 sachets/boîte
Non autoclavable
Conique
Oui
Moulée