Learn More
1-(2,5-diméthylphényl)pipérazine, 96 %
28.10€ - 95.04€
Identifiants chimiques
CAS | 1013-25-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H19N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 191.30 |
Numéro MDL | MFCD00038378 |
Clé InChI | YRIFWVMRUFKWLM-UHFFFAOYSA-O |
Synonyme | 1-2,5-dimethylphenyl piperazine, 1-2,5-xylyl piperazine, piperazine, 1-2,5-dimethylphenyl, 2,5-dimethylphenyl piperazine, acmc-1bpa9, 2,5-dimethylphenylpiperazine, n-2,5-dimethylphenyl piperazine, 1-2,5-dimethylphenyl-piperazine, 4-2,5-dimethyl-phenyl piperazine, 1-2,5-dimethyl-phenyl-piperazine |
CID PubChem | 70542 |
Nom IUPAC | 4-(2,5-dimethylphenyl)piperazin-1-ium |
SMILES | CC1=CC=C(C)C(=C1)N1CC[NH2+]CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11337585
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05744.06 |
5 g |
28.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11347585
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05744.14 |
25 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
1013-25-8 | |
191.30 | |
YRIFWVMRUFKWLM-UHFFFAOYSA-O | |
70542 | |
CC1=CC=C(C)C(=C1)N1CC[NH2+]CC1 |
C12H19N2 | |
MFCD00038378 | |
1-2,5-dimethylphenyl piperazine, 1-2,5-xylyl piperazine, piperazine, 1-2,5-dimethylphenyl, 2,5-dimethylphenyl piperazine, acmc-1bpa9, 2,5-dimethylphenylpiperazine, n-2,5-dimethylphenyl piperazine, 1-2,5-dimethylphenyl-piperazine, 4-2,5-dimethyl-phenyl piperazine, 1-2,5-dimethyl-phenyl-piperazine | |
4-(2,5-dimethylphenyl)piperazin-1-ium |
Spécification
1-(2,5-Dimethylphenyl)piperazine | |
1013-25-8 | |
C12H19N2 | |
UN3259 | |
1-2,5-dimethylphenyl piperazine, 1-2,5-xylyl piperazine, piperazine, 1-2,5-dimethylphenyl, 2,5-dimethylphenyl piperazine, acmc-1bpa9, 2,5-dimethylphenylpiperazine, n-2,5-dimethylphenyl piperazine, 1-2,5-dimethylphenyl-piperazine, 4-2,5-dimethyl-phenyl piperazine, 1-2,5-dimethyl-phenyl-piperazine | |
CC1=CC=C(C)C(=C1)N1CC[NH2+]CC1 | |
191.30 | |
190.28 |
42°C to 47°C | |
154°C (10 mmHg) | |
MFCD00038378 | |
611229 | |
YRIFWVMRUFKWLM-UHFFFAOYSA-O | |
4-(2,5-dimethylphenyl)piperazin-1-ium | |
70542 | |
96% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P270-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312-H314
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-795-6
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures