Learn More
1-(2,5-diméthylphényl)pipérazine, 96 %
Code produit. 11347585
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1013-25-8
Formule moléculaire C12H19N2
Poids moléculaire (g/mol) 191.30
Numéro MDL MFCD00038378
Clé InChI YRIFWVMRUFKWLM-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 1-2,5-dimethylphenyl piperazine, 1-2,5-xylyl piperazine, piperazine, 1-2,5-dimethylphenyl, 2,5-dimethylphenyl piperazine, acmc-1bpa9, 2,5-dimethylphenylpiperazine, n-2,5-dimethylphenyl piperazine, 1-2,5-dimethylphenyl-piperazine, 4-2,5-dimethyl-phenyl piperazine, 1-2,5-dimethyl-phenyl-piperazine
CID PubChem 70542
Nom IUPAC 4-(2,5-dimethylphenyl)piperazin-1-ium
SMILES CC1=CC=C(C)C(=C1)N1CC[NH2+]CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2,5-Dimethylphenyl)piperazine
Point de fusion 42°C to 47°C
Point d’ébullition 154°C (10 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 611229
Poids de la formule 190.28
Pourcentage de pureté 96%