Learn More
1-(2,5-diméthylphényl)pipérazine, 96 %
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-(2,5-Dimethylphenyl)piperazine |
Point de fusion | 42°C to 47°C |
Point d’ébullition | 154°C (10 mmHg) |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3259 |
Beilstein | 611229 |
Poids de la formule | 190.28 |
Pourcentage de pureté | 96% |