Rührstäbe
Fisherbrand™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE, Set
Für Rührvorgänge bei einer Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen. Die Fisherbrand™ Rührstab-Boxensets, zylindrisch, sind isostatisch in reinen FDA-zugelassenen PTFE-Kunststoff gepresst.
BRAND™ PTFE-Rührfischangel
Aus PTFE. Brand™ Magnetrührstab-Entferner aus PTFE hat einen magnetischen Kern, der vollständig versiegelt ist, um ein Auslaufen zu verhindern.
Fisherbrand™ Set aus 12 Magnetrührstäbchen
Zur Verwendung in Behältern mit leicht gebogenem oder unebenem Boden. Das Fisherbrand™ Rührstab-Boxenset, achtseitig, ist isostatisch in reines FDA-zugelassenes PTFE-Kunststoff gepresst.
Thermo Scientific™ Komet Rührstäbe
Thermo Scientific™ Komet Rührstäbe erreichen ein mehr als dreimal so hohes Drehmoment wie herkömmliche Rührstäbe.
Fisherbrand™ Magnetrührstäbe
Rührstäbchen-Sortimente werden in einer praktischen Aufbewahrungsbox geliefert. Fisherbrand™ Magnetrührstäbe enthalten PTFE-gekapselte Alnico-Magnete und sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Cowie Technology™ PTFE-Rührstäbe, massiv
Temperaturbeständig bis 280 °C (540 °F). Die PTFE-Rührstange hat einen festen PTFE-Kern. Diese Stäbe sind chemisch beständig, inert und leckfrei.
Fisherbrand™ SPIN BAR SET CROSS PTFE WHITE
Gleichmäßiges Rühren für allgemeine Anwendungen. Die Fisherbrand™ Rührstab-Boxensets, kreuzförmig, sind isostatisch in reinen FDA-zugelassenen PTFE-Kunststoff gepresst.
Fisherbrand™ Turbo PTFE Stir Bar Retriever mit Kern aus seltenen Erden
Fisherbrand™ Turbo PTFE Stir Bar Retriever mit Rare Earth Core werden zum Abrufen von Rührstäben aus Mischbehältern verwendet. Der PTFE Stir Bar Retriever ist chemisch beständig, inert und leckfrei. Verwendet Samarium-Cobalt-Magnete im Kern.
Fisherbrand™ SET 10 RUEHRSTAEBE + RUEHRSTABENTF - 1 Rührstabentferner Art.-Nr. 4452R
Verfügt über eine größere Oberfläche und erzeugt zusätzliche Verwirbelungen im Vergleich zu glatten zylindrischen Stäben. Das Fisherbrand™ Sortiment an achteckigen Magnetrührstäben mit Restrainern verfügt über einen integrierten Drehring an jedem Stab, um Reibung und Rattern zu reduzieren.
Cole Parmer™ Glasrührstäbe mit Gummiwischer
Weiches Borosilikatglas mit abgerundeten Enden und abnehmbarem Gummiwischer.
Fisherbrand™ Achtkant-Magnetrührstäbe
Achteckige Magnetrührstäbe mit integriertem Mittelring kommen am häufigsten zum Rühren kleiner Mengen in Gefäßen wie Fläschchen, Röhrchen und Gradientenmischern zum Einsatz.
Fisherbrand™ Magnetrührstäbe aus PTFE mit Mittelring
Wird in Behältern mit leicht gekrümmten oder unebenen Unterseiten verwendet.
Fisherbrand™ ASSORTED BOW 13 OVAL STIRBARS
Garantiert inert und auslaufsicher Fisherbrand™ Rührstabboxenset, oval, ist isostatisch vergossen in reinem, von der FDA zugelassenem PTFE-Kunststoff.
Fisherbrand™ Runde Rührstäbe mit abnehmbarem Drehring
Rührstäbe verfügen über facettenreiche, mehrkantige Oberflächen, die für mehr zusätzliche Verwirbelungen als ähnlich große glatte Zylinder sorgen.
Fisherbrand™ Flexibler PTFE-Magnetentferner, flexibel 330 x 10 mm
Fisherbrand™ PTFE flexible Magnetrührstabentferner dienen zum Entfernen von Rührmagneten aus Gefäßen aller Art Der PTFE Stir Bar Retriever ist chemisch beständig, inert und leckfrei.
Fisherbrand™ Pyrex™ Magnetrührstab
Geeignet für Hochtemperaturanwendungen bis 274 °C. Fisherbrand™ Pyrex™ Magnetische Rührstäbe haben eine vollständig glatte Oberfläche, die keine Absorption bietet und einfach zu reinigen ist.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Schwebende Magnetrührstäbe
Verwenden Sie Nalgene Schwebende Magnetrührstäbe für konstantes langsames Rühren von Gewebekulturen.
Fisherbrand™ Magnetrührstab aus PTFE, doppelseitiger Kreuzkopf
Für den Einsatz mit röhrchenförmigen Behältern konzipiert, aber auch sehr effektiv als allgemeines Rührwerk. Die PTFE-beschichteten Magnetrührer verfügen über einen Kreuzkopf auf beiden Seiten des Rührers für höhere Verwirbelung.
Fisherbrand™ Mikromagnetrührstab aus PTFE
Entwickelt für die kleinsten Behälter. Fisherbrand™ Mikromagnetrührstäbe aus PTFE sind autoklavierbar.
Corning™ PTFE-beschichtete Mikromagnetrührstäbe
Für den Einsatz in Corning Magnetrührern mit Heizplatte
Fisherbrand™ Zylindrische Rührstäbe mit abnehmbarem Drehring
Erstklassige und kompromisslose Qualität zu einem erschwinglichen Preis. Die runden magnetischen Fisherbrand™ Rührstäbe sind zuverlässig und robust.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Rührstab
Kombinieren Sie Funktionen eines Rührstabs und eines Gummiwischers mit diesen Polypropylen-Rührstäben, die an einem Ende eine flache Rührschaufel und am anderen Ende eine dreieckige Rührschaufel aufweisen
Fisherbrand™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE
Fisherbrand™ zylindrische PTFE-Rührstäbe haben ein glattes, rundes Profil. Ein beliebter Universalrührer für eine Vielzahl von Anwendungen
Fisherbrand™ Kreuzförmige Rührstäbe
Bietet besonders bei niedrigen Drehzahlen ein sehr stabiles Rühren. Fisherbrand™ kreuzförmige Rührstäbe werden isostatisch aus reinem, von der FDA zugelassenem, PTFE-Kunststoff geformt.
Fisherbrand™ Magnetrührstäbchen für Küvetten, PTFE, 6mmx9mm 9MM
Entwickelt zur Verwendung mit 10 mm-Standardküvetten. Fisherbrand™ röhrchenförmige Rührstäbe werden isostatisch aus reinem, von der FDA zugelassenem, PTFE-Kunststoff geformt.
Fisherbrand™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Fisherbrand™ zylindrische Rührstäbe aus PTFE sind gängige Vielzweck-Rührer für eine Vielzahl von Anwendungen.
Fisherbrand™ Elliptische Turbo PTFE-Rührstäbe mit Kern aus seltenen Erden
Fisherbrand™ elliptische Turbo-PTFE-Rührstäbe mit einem Seltenerdkern enthält ein Sortiment an nützlichen elliptischen Turbo-Rührstäben in verschiedenen Größen in einem wiederverwendbaren Behälter.
Saint-Gobain Chemware™ Biegsame Rührstäbe aus PTFE
Enthält einen vollständig geschlossenen Stahleinsatz für Steifigkeit, kann jedoch für die Verwendung als strombetriebene Rüher in verschiedenen Formen gebogen werden
Fisherbrand™ Mikro (Floh)-Magnetrührstäbe
Fisherbrand™ Micro (Flea) Magnetrührstäbe sind mit Teflon™ PTFE in FDA-Gütegrad und USP-Klasse VI beschichtet
Einen Moment , während wir Ihre Ergebnisse holen