Learn More
Fisherbrand™ Tige de récupération des barreaux d’agitation turbo avec noyau à base de terres rares en PTFE
La tige de récupération des barreaux d’agitation turbo avec noyau à base de terres rares en PTFE Fisherbrand™ est utilisée pour récupérer les barreaux d’agitation des récipients de mélange. La tige de récupération des barreaux d’agitation en PTFE est résistante aux produits chimiques, inerte et étanche. Elle utilise des aimants en samarium-cobalt dans son noyau.
58.55€ - 69.87€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Description | Tige de récupération des barreaux d’agitation turbo en PTFE avec noyau à base de terres rares pour barreaux d’agitation géants |
Diamètre (métrique) | 18 mm |
Matériau | PTFE avec noyau à base de terres rares |
Quantité | 1 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16235871
|
Fisherbrand™
004.2350.RE |
350 mm |
69.87€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16245871
|
Fisherbrand™
004.2450.RE |
450 mm |
58.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Inerte et étanche
- Moulée en PTFE pur approuvé par la FDA
- Aimants Alnico-V
- Autoclavables
- Pour les barreaux d’agitation qui tournent sur eux-mêmes
Spécification
Blanc | |
18 mm | |
1 |
Tige de récupération des barreaux d’agitation turbo en PTFE avec noyau à base de terres rares pour barreaux d’agitation géants | |
PTFE avec noyau à base de terres rares | |
Pour récupérer les barreaux d’agitation géants dans toutes sortes de récipients |