Learn More
Fisherbrand™ Tige d’agitation en PTFE solide
Marque:  Fisherbrand™ 003.1250
Code produit. 16245861
  • 26.15€ / 5 pièces
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Autoclavables
PTFE solide
25 g
250mm
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Mélange de différents produits chimiques
8mm
2/boîte
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Tige d’agitation en PTFE solide >