Learn More
BRAND™ Système de récupération magnétique de barreaux d’agitation en PTFE
En PTFE. La tige magnétique pour récupération des barreaux de l’agitateur magnétique en PTFE BRAND™ possède un noyau magnétique entièrement scellé pour empêcher tout écoulement.
28.15€ - 48.30€
Spécification
Diamètre (métrique) | 8 mm |
---|---|
Matériau | PTFE (polytétrafluoroéthylène) |
Quantité | 1 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10578401
|
BRAND™
137710 |
250 mm |
43.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10759011
|
BRAND™
137720 |
350 mm |
48.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10018310
|
BRAND™
137700 |
150 mm |
28.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En PTFE.
- Le noyau magnétique est entièrement scellé afin d’éviter tout écoulement.
- En PTFE.
- Le noyau magnétique est entièrement scellé afin d’éviter tout écoulement.
Spécification
8 mm | |
PTFE (polytétrafluoroéthylène) | |
1 |