Pipetten
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Equalizer Mehrkanalpipetten mit elektronisch einstellbarem Spitzenabstand
Übertragen Sie Proben zwischen praktisch allen Röhrchen, Racks, Mikrotiterplatten oder horizontalen Gelboxen schnell und effizient mithilfe des einstellbaren Pipettenspitzenabstands.
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Pipette mit variablem Volumen
Eliminieren Sie mögliche Auswirkungen der Handwärme auf die Genauigkeit Ihrer Pipette mit dem thermisch isolierten AVG-Mechanismus.
Integra Biosciences™ VACUBOY Handoperator, ohne Zubehör, inkl. mit Gummi-Adapter für Pasteur-Pipette,
Zur Umwandlung beliebiger Vakuumquellen in anwenderfreundliche Saugsysteme. Die Integra Biosciences™ Vacuboy™ Handstücke sind vielseitige Saugwerkzeuge zum Absaugen von Flüssigkeiten aus praktisch allen Gefäßen im Labor.
Eppendorf™ Multipette™ M4 Dispenser mit Halter
Diese Pipetten eignen sich für viskose oder schaumige Lösungen und Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck und funktionieren nach dem Verdrängungsprinzip. Der Eppendorf™ Multipette™ M4 Dispenser mit Halterung ist das perfekte Hilfsmittel für lange Pipettierserien.
Integra Biosciences™ 8-Kanaladapter
Diese Adapter eignen sich für VACUBOY Saugwerkzeuge. Integra Biosciences™ 8-Kanal-Saugadapter passen auf VACUBOY-Saugsysteme und wandeln so eine beliebige Vakuumquelle in ein anwenderfreundliches Saugsystem um.
Fisherbrand™ Pipettierhilfe aus Gummi
Hervorragend für alle Medien geeignet, die kein Gummi angreifen. Fisherbrand™ Pipettensauger werden mit drei Glaskugelventilen geliefert und sind durch Fingerdruck einstellbar.
Vitlab™ Pipettierhelfer, Universalmodell, aus Naturkautschuk
Hergestellt aus Naturkautschuk. Vitlab™ Pipettierhelfer aus Naturkautschuk, Universalmodell, werden für Pipettierungen mit Voll- und Messpipetten verwendet.
Socorex™ Acura manual 835 Makropipetten
Präzisionseinstellmechanismus für ein stufenlos einstellbares Volumen bis zu einer sehr feinen Volumenauflösung ermöglicht. Socorex™ Acura™ Acura™ Manuelle 835 Makropipette ermöglicht einhändige Volumeneinstellung.
Integra Biosciences™ VacuSafe Handoperator-Halter für Wandmontage
Mit der sicheren Wandhalterung haben Sie Ihren kabellosen Pipettenfüller immer in Griffweite. Der Integra Biosciences™ Wandmontierte PIPETBOY™ Pipettenfüller ist geeignet für die PIPETBOY™ acu/acu2-Linie der serologischen Pipettenfüller.
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Mehrkanalpipetten
Diese Pipetten gewährleisten Genauigkeit und Präzision aufgrund des AVG-Mechanismus (Advanced Volume Gearing), eines unabhängigen modularen Volumeneinstellmechanismus für optimale Leistung.
BRAND™ HandyStep™ Repetierpipette und Gestell
Ermöglicht hochgenaues Dosieren von flüssigen Medien mit hoher Viskosität, hoher Dichte oder hohem Dampfdruck BRAND™ HandyStep™ S Repetierpipetten mit Haltegestell eignen sich optimal für Routine- oder Forschungsanwendungen in der Diagnostik, Molekularbiologie, und Umweltanalytik.
Gilson™ PIPETMAN™ L mechanische Pipetten
Vereint die legendäre Robustheit des PIPETMAN Classic™ einem neu konstruierten Pipettenkörper sowie einem hochmodernen Innenmechanismus und gewährleistet dadurch außergewöhnlichen Komfort und Spitzengenauigkeit. Gilson™ PIPETMAN™ L Mechanische Pipetten sind in 8 einkanaligen Ausführungen erhältlich, die einen Volumenbereich von 0.2 μl bis 10 ml abdecken.
Sartorius PROLINE™ Plus mechanische Einkanalpipetten
Für Komfort und Qualität beim täglichen manuellen Pipettieren konzipiert. Sartorius Proline™ Plus mechanische Einkanalpipetten vereinen eine robuste Konstruktion mit Anwenderfreundlichkeit sowie die größte Auswahl an Pipetten für verschiedene Anwender und Anwendungen. In Volumen von 0.1 µl bis 10 ml erhältlich.
Gilson™ PIPETMAN™ L Mehrkanalpipetten
Die neue, leichte Mehrkanalpipette mit abschließbarem Volumen wurde so konzipiert, dass sie sich ganz natürlich in Ihre Hand einfügt.
Sartorius MIDI Plus™ Pipettierhilfe
Das Dispensieren in eine Kulturmedienschale kann vorsichtig und tropfenweise ohne Brechen der feinen Oberfläche des Mediums durchgeführt werden. Die Sartorius Midi Plus™ Pipettierhilfe ermöglicht die einfache Anpassung der Ansaug- und Abgabegeschwindigkeit bei klein- oder großvolumigen Pipetten.
Nickel Electro™ Metalware Range™ Quadratische Sterilisationsbehälter für Pipetten, Edelstahl
Mindert die Gefahr einer Beschädigung der Pipetten während des Transports und der Sterilisation. Nickel Elektro™ Metalware Range™ Quadratische Sterilisationsdosen aus Edelstahl halten trockenen Hochtemperaturen von bis zu 180 °C Stand und sind dampfsterilisierbar bei 120 °C.
Deutsch Neumann™ Naturkautschuk/SBR-Pipettierball
Optimal für den Einsatz mit Pasteur-Pipetten geeignet. Deutsch Neumann™ Pipettensauger für kleinere Pipetten werden aus Naturkautschuk und Silikon gefertigt.
Integra Biosciences™ Komplettes Handbedienungs-Kit
Zur Umwandlung beliebiger Vakuumquellen in anwenderfreundliche Saugsysteme. Das Integra Biosciences™ Vacuboy™ Komplett-Handbedienungskit ist ein vielseitiges Saugwerkzeug zum Absaugen von Flüssigkeiten aus praktisch allen Gefäßen im Labor.
Integra Biosciences™ VacuSafe Gummi-Adapter für Pasteur-Pipetten PASTEURPIPETTE
Der weiche, biegsame Gummiadapter ermöglicht die sichere und bequeme Verwendung von Einweg-Pasteurpipetten mit Ihrem VACUBOY™ Vakuumansaugsystem. Integra Biosciences™ Pasteurpipetten-Adapter, VACUBOY™, ist nur eine von vielen VACUBOY™ Adapteroptionen.
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus elektronische Einkanalpipetten
Die anwenderfreundlichen elektronischen Pipetten erhöhen den Bedienungskomfort bei den meisten Pipettieranwendungen.
Eppendorf™ Pipettenunterteil für verstellbare Pipette
Für den Einsatz mit Eppendorf Pipetten entwickelt
Eppendorf™ Sperrclip
Verhindern Sie mit diesen Verriegelungsklemmen das Zurückfedern von Spitzenkonussen.
Eppendorf™ Multipette Plus Wandmontagegerät
Diese Wandhalterung ist für Eppendorf Pipettenkarussells vorgesehen. Die Eppendorf™ Wandmontagevorrichtung ist speziell auf die Varipette™ 4720 zugeschnitten.
Eppendorf™ Research plus™ Pipetten mit einstellbarem variablem Volumen: Einkanal
Diese ultraleichten und vollständig autoklavierbaren Pipetten passen sich an spezifische Flüssigkeiten oder andere äußere Bedingungen an. Eppendorf™ Research plus™ Pipetten mit variablem Volumen verfügen über einen federbelasteten Spitzenkonus, eine sekundäre Einstellungsoption und eine verbesserte Volumenanzeige.
Fisherbrand™ Elite™ Mehrkanalpipetten
Das neue, verbesserte ergonomische Design gewährleistet dank einer neu gestalteten Fingerauflage sowie Zeigefinger- und Handstütze maximalen Komfort
Eppendorf™ Varipette 4720 Pipetten
Diese Pipette ist für Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck oder hoher Viskosität bestimmt. Die Eppendorf™ Varipette™ 4720 Pipette ist ein vollständig anpassbarer Pipettierer zum präzisen Pipettieren von bis zu 10 ml in Schritten zu je 10 μl.
Einen Moment , während wir Ihre Ergebnisse holen