Learn More
Integra Biosciences™ Adaptateur à 8 canaux
Utilisez ces adaptateurs avec les outils d’aspiration VACUBOY. Les adaptateurs à 8 canaux Integra Biosciences™ utilisés avec les outils d’aspiration VACUBOY convertissent toute source de vide en un système d’aspiration intuitif.
49.75€ - 93.35€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Outils d’aspiration VACUBOY |
---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10023451
|
Integra Biosciences™
155503 |
Adaptateur en acier inoxydable 8 canaux, 40 mm |
93.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12603275
|
Integra Biosciences™
159025 |
Adaptateur à 8 canaux avec éjecteur pour cônes de préhension |
49.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Adaptateur à 8 canaux
- Stérilisable à la flamme pour une sécurité maximale
- Adaptez une variété de tubes, flacons, bouteilles, etc.
- Convient aux plaques de 12 à 96 puits
- Avec un volume dosé avec précision
- Sans perte de gouttes
- Sans risque de contamination
- Sans causer de fatigue
- Toutes les pièces en contact avec les liquides sont autoclavables
Spécification
Outils d’aspiration VACUBOY |