Learn More
Eppendorf™ Partie inférieure de pipette pour pipette réglable
Conçues pour une utilisation avec les pipettes Eppendorf
11.14€ - 302.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10697790
|
Eppendorf™
4861602007 |
Pour pipette réglable monocanal de 5 ml |
74.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10230510
|
Eppendorf™
4861603003 |
Pour pipette réglable monocanal de 10 ml |
74.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11662949
|
Eppendorf™
4861605006 |
Pour la pipette multicanaux 1 200 μl avec ouverture par la partie inférieure |
11.14€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10713932
|
Eppendorf™
4861606002 |
Pour pipette réglable à 8 canaux de 0,5 à 10 μl | N/A | ||||||
10576260
|
Eppendorf™
4861607009 |
Pour pipette réglable à 12 canaux de 0,5 à 10 μl |
302.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10230370
|
Eppendorf™
4861608005 |
Pipette réglable à 8 canaux de 5 à 100 μl | N/A | ||||||
10832461
|
Eppendorf™
4861609001 |
Pipette réglable à 12 canaux de 5 à 100 μl |
302.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10547000
|
Eppendorf™
4861610000 |
Pour pipette réglable à 8 canaux de 15 à 300 μlitres |
243.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Accessoire pour pipettes
- Partie inférieure pour pipettes réglables
- Disponibles dans une large gamme de tailles pour répondre à différentes applications
Spécification
1 unité |