Learn More
Eppendorf™ Clip de verrouillage
Évitez l'action du ressort des pointes coniques avec ces clips de verrouillage
7.25€ - 8.85€
Spécification
Type | Clip de verrouillage |
---|---|
À utiliser avec (application) | Prévention de l’action à ressort des embases porte-cône |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15204326
|
Eppendorf™
3122612006 |
Pipette à 8 canaux |
7.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15234326
|
Eppendorf™
3122613002 |
Pipette à 12 canaux |
8.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Accessoire pour Eppendorf Xplorer™/Xplorer plus
- Clip de verrouillage
- Disponible pour les pipettes à 8 canaux et 12 canaux
Spécification
Clip de verrouillage | |
Prévention de l’action à ressort des embases porte-cône | |
1 de chaque |