Learn More
Eppendorf™ Clip de verrouillage
Évitez l'action du ressort des pointes coniques avec ces clips de verrouillage
Marque: Eppendorf™ 3122613002
8.40 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoire pour Eppendorf Xplorer™/Xplorer plus
- Clip de verrouillage
- Disponible pour les pipettes à 8 canaux et 12 canaux
Spécification
Clip de verrouillage | |
Prévention de l’action à ressort des embases porte-cône | |
Pipette à 12 canaux | |
1 de chaque |