Learn More
Fisherbrand™ Systèmes sur gel grand format horizontaux : Peignes pour microplaques
Pour les grands systèmes sur gel
58.10€ - 59.90€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Systèmes sur gel grand format Owl™ A2, A5 |
---|---|
Type | Peigne micropuits |
Format | Microplaque |
Code produit | Marque | Nombre de dents | Épaisseur (métrique) des dents | Volume (de remplissage) métrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nombre de dents | Épaisseur (métrique) des dents | Volume (de remplissage) métrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11787125
|
Fisherbrand™
A2-MTC |
21 | 0,1cm | 35 μl |
59.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12483657
|
Fisherbrand™
A2-MT2C |
42 | 0,1 cm | 13 μl |
58.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11955886
|
Fisherbrand™
A2-MT2D |
42 | 0,15 cm | 20 μl |
59.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11797125
|
Fisherbrand™
A2-MTD |
21 | 0,15 cm | 50 μl |
58.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Spécification
Systèmes sur gel grand format Owl™ A2, A5 | |
Peigne micropuits | |
Microplaque |