Learn More
Fisherbrand™ Systèmes sur gel grand format horizontaux : Peignes pour microplaques
Pour les grands systèmes sur gel
Marque: Fisherbrand™ A2-MT2C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Systèmes sur gel grand format Owl™ A2, A5 | |
Microplaque | |
0,1 cm | |
0,09 po |
Peigne micropuits | |
42 | |
13 μl | |
0,25cm |