Learn More
Fisherbrand™ Systèmes sur gel grand format horizontaux : Peignes pour microplaques
Pour les grands systèmes sur gel
Marque:  Fisherbrand™ A2-MTD
Code produit. 11797125
  • 58.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Systèmes sur gel grand format Owl™ A2, A5
Microplaque
0,15 cm
0,27 po
Peigne micropuits
21
50 μl
0,7 cm