Learn More
behr Labor-Technik™ Réservoir d’eau de dilution behrotest™
En polyéthylène basse densité Le réservoir d’eau de dilution Behr Labor Technik™ Behrotest™ est conçu pour collecter les déchets qui sont déchargés directement des laboratoires via des conduites d’évacuation spéciales.
341.00€ - 1225.00€
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10460071
|
behr Labor-Technik™
B00217796 |
30 L | 350 mm | Frittés de distributeur et connexion d’air comprimé, tuyau de refroidissement en acier inoxydable interne et connexion pour thermostat de recirculation |
1225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10516402
|
behr Labor-Technik™
B00217792 |
30 L | 350 mm | Avec frittés de distributeur et connexion d’air comprimé |
341.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10065170
|
behr Labor-Technik™
B00217793 |
60 L | 400 mm | Avec frittés de distributeur et connexion d’air comprimé |
425.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- En polyéthylène basse densité
- Sans bobine de contrôle de la température
Spécification
Bleu | |
Réservoir d’eau de dilution |