Learn More
behr Labor-Technik™ Réservoir d’eau de dilution behrotest™
En polyéthylène basse densité Le réservoir d’eau de dilution Behr Labor Technik™ Behrotest™ est conçu pour collecter les déchets qui sont déchargés directement des laboratoires via des conduites d’évacuation spéciales.
Marque:  behr Labor-Technik™ B00217792
Code produit. 10516402
  • 341.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Inclut la configuration de l’aération, l’affichage du niveau et le taraud d’arrêt
  • Coloré (protection contre la lumière), avec couvercle pour un nettoyage aisé
Spécification
Spécification
Bleu
30 L
Polyéthylène basse densité (PEBD)
Réservoir d’eau de dilution
350 mm
Matériau :Polyéthylène basse densité (PEBD)
Avec frittés de distributeur et connexion d’air comprimé
Diamètre :350 mm, Hauteur :500 mm
500 mm