Learn More
behr Labor-Technik™ Réservoir d’eau de dilution behrotest™
En polyéthylène basse densité Le réservoir d’eau de dilution Behr Labor Technik™ Behrotest™ est conçu pour collecter les déchets qui sont déchargés directement des laboratoires via des conduites d’évacuation spéciales.
Marque: behr Labor-Technik™ B00217793
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Inclut la configuration de l’aération, l’affichage du niveau et le taraud d’arrêt
- Coloré (protection contre la lumière), avec couvercle pour un nettoyage aisé
Spécification
Bleu | |
60 L | |
Polyéthylène basse densité (PEBD) | |
Réservoir d’eau de dilution | |
400 mm |
Matériau :Polyéthylène basse densité (PEBD) | |
Avec frittés de distributeur et connexion d’air comprimé | |
Diamètre :400 mm, Hauteur :600mm | |
600 mm |