Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable ZoneDispo
L’échantillonneur jetable ZoneDispo Sampleris est un échantillonneur multi-couches utilisé pour l’échantillonnage afin de prélever un échantillon représentatif de toutes les couches à partir de trois couches différentes. Convient aux poudres à écoulement libre et aux granulés à grains fins. L’échantillon prélevé peut être fixé et transporté dans l’échantillonneur fermé.
255.00€ - 344.00€
Spécification
Type de produit | Sampler |
---|---|
Matériau | HDPE |
Jetable | Oui |
Diamètre (métrique) | 25 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10003992
|
Buerkle™
5393-4420 |
100 mL | 500 mm | Non stérile |
255.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10696003
|
Buerkle™
5393-4430 |
200 mL | 1000 mm | Non stérile |
300.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15531731
|
Buerkle™
5393-4431 |
200 ml | 1000 mm | Stérile |
344.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- HDPE
- Diamètre : 21 mm
- Fabriqué en salle blanche
- Conditionnement individuel
- Stérilisé en option par rayons gamma
Spécification
Sampler | |
HDPE | |
Oui | |
25 mm |