Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable ZoneDispo
L’échantillonneur jetable ZoneDispo Sampleris est un échantillonneur multi-couches utilisé pour l’échantillonnage afin de prélever un échantillon représentatif de toutes les couches à partir de trois couches différentes. Convient aux poudres à écoulement libre et aux granulés à grains fins. L’échantillon prélevé peut être fixé et transporté dans l’échantillonneur fermé.
Marque: Buerkle™ 5393-4430
278.79 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- HDPE
- Diamètre : 21 mm
- Fabriqué en salle blanche
- Conditionnement individuel
- Stérilisé en option par rayons gamma
Spécification
Sampler | |
Non autoclavable | |
200 mL | |
Non stérile | |
1000 mm |
HDPE | |
6,76 oz. | |
Oui | |
25 mm |