Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable ZoneDispo
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
L’échantillonneur jetable ZoneDispo Sampleris est un échantillonneur multi-couches utilisé pour l’échantillonnage afin de prélever un échantillon représentatif de toutes les couches à partir de trois couches différentes. Convient aux poudres à écoulement libre et aux granulés à grains fins. L’échantillon prélevé peut être fixé et transporté dans l’échantillonneur fermé.
Marque:  Buerkle™ 5393-4431
319.49 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15531731
  • 363.00€ / 20 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • HDPE
  • Diamètre : 21 mm
  • Fabriqué en salle blanche
  • Conditionnement individuel
  • Stérilisé en option par rayons gamma
Spécification
Spécification
Sampler
Non autoclavable
200 ml
Stérile
1000 mm
HDPE
6,67 oz.
Oui
25 mm