Learn More
Oxyde de zirconium(IV), 20 % dans H2O, dispersion colloïdale, Thermo Scientific™
66.60€ - 264.00€
Identifiants chimiques
CAS 1314-23-4
Formule moléculaire O2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 123.22
Numéro MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clé InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
CID PubChem 62395
Nom IUPAC dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11389257
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
040124.36
500 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11379257
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
040124.A4
2.5 kg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
1314-23-4
123.22
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
62395
O=[Zr]=O
O2Zr
MFCD00011310 MFCD01868884
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
dioxozirconium
Spécification
Zirconium(IV) oxide
1314-23-4
Particules dans un liquide
ZrO2
14,10180
Soluble in alcohols,hydrofluoric and hot sulphuric acid. Insoluble in water.
O=[Zr]=O
123.22
123.22
Odorless
Colloidal dispersion
Blanc
O2Zr
MFCD00011310 MFCD01868884
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
dioxozirconium
62395
20% in H2O
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P332+P313-P362-P390
H290-H315-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 215-227-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH8800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante