Learn More
Oxyde de zirconium(IV), 20 % dans H2O, dispersion colloïdale, Thermo Scientific™
Code produit. 11389257
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-23-4
Formule moléculaire O2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 123.22
Numéro MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clé InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
CID PubChem 62395
Nom IUPAC dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium(IV) oxide
Note relative au nom Colloidal dispersion
Couleur Blanc
Forme physique Particules dans un liquide
Quantité 500 g
Formule linéaire ZrO2
Merck Index 14,10180
Informations sur la solubilité Soluble in alcohols,hydrofluoric and hot sulphuric acid. Insoluble in water.
Poids de la formule 123.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20% in H2O