Learn More
Oxyde de dichlorure de zirconium octahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
75.38€ - 1093.44€
Identifiants chimiques
CAS | 13520-92-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2H18O9Zr |
Poids moléculaire (g/mol) | 324.26 |
Numéro MDL | MFCD00149898 |
Clé InChI | FUBACIUATZGHAC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402 |
CID PubChem | 159678 |
Nom IUPAC | dichloro(oxo)zirconium octahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.O=[Zr] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11469463
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12342.22 |
100 g |
75.38€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11479463
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12342.36 |
500 g |
286.43€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11489463
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12342.0E |
2500 g |
1093.44€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Zirconium dichloride oxide is utilized as a precursor to prepare other zirconium compounds. It is employed in acid dyes, pigment toners and antiperspirants. It finds application as a rubber additive and a fiber treatment agent. It is also used in paint drying, refractories, ceramics and glaze.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL‘oxyde de dichlorure de zirconium est utilisé comme précurseur pour préparer d‘autres composés de zirconium. Il est utilisé dans les colorants acides, les toners pigmentaires et les antisudorifiques. Il est utilisé comme un additif en caoutchouc et un agent de traitement des fibres. Il est également utilisé dans le séchage de la peinture, les réfractaires, la céramique et la glaçure.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool.
Remarques
Hygroscopique, sensible à l‘humidité et incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
13520-92-8 | |
324.26 | |
FUBACIUATZGHAC-UHFFFAOYSA-N | |
159678 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.O=[Zr] |
Cl2H18O9Zr | |
MFCD00149898 | |
zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402 | |
dichloro(oxo)zirconium octahydraté |
Spécification
Zirconium dichloride oxide octahydrate | |
13520-92-8 | |
MFCD00149898 | |
14,10184 | |
Soluble in water and alcohol. | |
O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.O=[Zr] | |
324.26 | |
322.25 (178.13 Anhydrous) | |
Acidic | |
1.91 |
150°C (decomposition) | |
Cl2H18O9Zr | |
UN3260 | |
zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402 | |
FUBACIUATZGHAC-UHFFFAOYSA-N | |
dichloro(oxo)zirconium octahydraté | |
159678 | |
98% | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H302
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
Nocif en cas d’ingestion.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-717-9
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH7250000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote